Stampa…
4-Propoxyaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H55096.03 H55096.06
H55096.03EA 42.2 EUR
H55096.03 H55096.06
4-Propoxyaniline ≥97%
4-Propoxyaniline
Formula: C₉H₁₃NO
Flash Pt: 110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043621
CAS Number: 4469-80-1
EINECS: 224-740-0