Stampa…
4-Hexyloxyaniline 99
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H55868.06 H55868.14
H55868.06EA 66.9 EUR
H55868.06 H55868.14
4-Hexyloxyaniline 99
4-Hexyloxyaniline
Formula: C₁₂H₁₉NO
Peso molecolare: 193.29 g/mol
Punto di ebollizione: 155…158 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 43…45 °C
Flash Pt: 113 °C (235 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007868
CAS Number: 39905-57-2
EINECS: 254-696-8