Stampa…

2-Chloro-4-nitrotoluene ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

C0690-500G C0690-25G
TCIAC0690-500GEA 189 EUR
TCIAC0690-500G TCIAC0690-25G
2-Chloro-4-nitrotoluene ≥99.0% (by GC)
2-Chloro-4-nitrotoluene
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di ebollizione: 260°C
Punto di fusione: 68 °C
MDL Number: MFCD00007210
CAS Number: 121-86-8
EINECS: 204-501-7
UN: 3457
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2aba2df7400a85e348ca0dc8d1dbfe51249e126&vid=4f9363ac02e64d144885e1cb2b37e3d60c007c58&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR