Stampa…
5-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinonitrile, 3-Cyano-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Cyanopyridine-5-boronic acid Pinacol ester, 3-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-(5-Cyano-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H54385.MD H54385.03
H54385.MDEA 108 EUR
H54385.MD H54385.03
5-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
5-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 402718-29-0 Molecular Formula: C12H15BN2O2 Formula Weight: 230.07 Melting Point: 122-124° MDL No.: MFCD07780755
Formula: C₁₂H₁₅BN₂O₂
Peso molecolare: 230,07 g/mol
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07780755
CAS Number: 402718-29-0