Stampa…
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
H55984.03 H55984.06 H55984.14
H55984.03EA 24.5 EUR
H55984.03 H55984.06 H55984.14
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BClO₂
Peso molecolare: 238,52 g/mol
Punto di fusione: 50…55 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663875
CAS Number: 195062-61-4