3-Chloroanthranilic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-3-chlorobenzoic acid
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 194 °C |
MDL Number:
MFCD00134229 CAS Number: 6388-47-2 EINECS: 228-996-4 |
|
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 190.0 to 194.0 deg-C |