Stampa…
4-Methoxysalicylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H55345.06 H55345.14
H55345.06EA 49.4 EUR
H55345.06 H55345.14
4-Methoxysalicylic acid ≥98%
4-Methoxysalicylic acid
Purity: 98% CAS No.: 2237-36-7 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 158-159° MDL No.: MFCD00002450
Formula: C₈H₈O₄
Punto di ebollizione: 327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 158…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002450
CAS Number: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0