Stampa…
trans-3-Heptene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (E)-3-Heptene
H53482.03 H53482.06 H53482.14
H53482.03EA 62.8 EUR
H53482.03 H53482.06 H53482.14
trans-3-Heptene ≥97%
trans-3-Heptene
Formula: C₇H₁₄
Peso molecolare: 98,19 g/mol
Punto di ebollizione: 94 °C
Punto di fusione: –137 °C
Densità: 0,698
Flash Pt: –1 °C (30 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009475
CAS Number: 14686-14-7
EINECS: 238-728-8
UN: 3295
ADR: 3,II