Stampa…
Alcol ottilico primario, anidro 99%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: n-Octanol
434581000 434580010
434581000.EA 43.9 EUR
434581000. 434580010.
Alcol ottilico primario, anidro 99%, AcroSeal®
Alcol ottilico primario
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 195 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –16 °C
Densità: 0,824 g/cm³
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002988
CAS Number: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=a676f59608e1c31a0cc1a00452a0a38d16c08c2b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.004 %