3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 20154-03-4
Molecular Formula: C4H3F3N2
Formula Weight: 136.08
Melting Point: 45-47°
Boiling Point: 70°/2mm
MDL No.: MFCD00115018
Formula:
C₄H₃F₃N₂ Punto di ebollizione: 70 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 45…47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00115018 CAS Number: 20154-03-4 |