2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 56962-11-9
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Melting Point: 145-147°
MDL No.: MFCD00052184
Formula:
C₇H₅ClO₂ Punto di fusione: 145…147 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052184 CAS Number: 56962-11-9 |