Stampa…
3-Bromo-5-fluorophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-5-hydroxybenzene
H55288.03 H55288.06
H55288.03EA 19.2 EUR
H55288.03 H55288.06
3-Bromo-5-fluorophenol ≥97%
3-Bromo-5-fluorophenol
Purity: 97% CAS No.: 433939-27-6 Molecular Formula: C6H4BrFO Formula Weight: 191.00 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 36-40° MDL No.: MFCD07783710
Formula: C₆H₄BrFO
Peso molecolare: 191 g/mol
Punto di fusione: 36…40 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783710
CAS Number: 433939-27-6