Stampa…
Sodio idrossido 10 mol/l (10 N) in soluzione acquosa, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
E584-100MLEA 62.6 EUR
E584-100ML E584-500ML
Sodio idrossido 10 mol/l (10 N) in soluzione acquosa, per analisi
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 109 °C (1013 hPa)
Densità: Max, 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Acid Titration 9900 mmol/l – 10100 mmol/l