Stampa…
Celite® 545, coadiuvante per filtrazione, treated with sodium carbonate, flux calcined
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
H33152.0B H33152.0I
H33152.0BEA 56.2 EUR
H33152.0B H33152.0I
Celite® 545, coadiuvante per filtrazione, treated with sodium carbonate, flux calcined
Celite® 545, coadiuvante per filtrazione
CAS No.: 68855-54-9 MDL No.: MFCD00132803
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60.08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132803
CAS Number: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0