4-Amino-3-bromobenzonitrile 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 50397-74-5
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Melting Point: 106-110°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01861386
Formula:
C₇H₅BrN₂ Punto di fusione: 106…110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01861386 CAS Number: 50397-74-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |