Stampa…
4-Amino-3-iodobenzonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyano-2-iodoaniline
H55400.03 H55400.06
H55400.03EA 34.2 EUR
H55400.03 H55400.06
4-Amino-3-iodobenzonitrile 97%
4-Amino-3-iodobenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 33348-34-4 Molecular Formula: C7H5IN2 Formula Weight: 244.03 Melting Point: 112-115° MDL No.: MFCD04039964
Formula: C₇H₅IN₂
Peso molecolare: 244,03 g/mol
Punto di fusione: 112…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039964
CAS Number: 33348-34-4