2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I) 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1141-88-4
Molecular Formula: C12H12N2S2
Formula Weight: 248.36
Melting Point: 91-92°
Beilstein Reference: 914032
Formula:
C₁₂H₁₂N₂S₂ Punto di fusione: 91…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007703 CAS Number: 1141-88-4 EINECS: 214-529-1 |