Stampa…
Tricloruro di boro 1 M in hexanes (mixed isomers)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H32833.AE H32833.AP
H32833.AEEA 66.4 EUR
H32833.AE H32833.AP
Tricloruro di boro 1 M in hexanes (mixed isomers)
Tricloruro di boro
CAS No.: 10294-34-5 Molecular Formula: BCl3 Formula Weight: 117.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00011313
Formula: BCl₃
Densità: 0,738
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011313
CAS Number: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 3286
ADR: 3,II