Stampa…
Dietileneglicole monoetiletere ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
E0048-500G E0048-25G
TCIAE0048-500GEA 23 EUR
TCIAE0048-500G TCIAE0048-25G
Dietileneglicole monoetiletere ≥99.0% (by GC)
Dietileneglicole monoetiletere
Formula: C₆H₁₄O₃
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 196°C
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 96°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002872
CAS Number: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
REACH: 01-2119475105-42
Merck Index: 14,01800
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc829667474b9059ba745465d2456f6ac6f3ad6a&vid=fc829667474b9059ba745465d2456f6ac6f3ad6a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %