Ittrio 1000 mg/L in 5% acido nitrico (da Y₂O₃) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Certificazioni: Tracciabile NIST