Ittrio 1.000 mg/l in 5% acido nitrico (da Y₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Y₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011468
Tracciabile NIST
Certificazioni: Traceable to NIST