Stampa…
Indole-2-carbaldehyd ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
H54638.03 H54638.06
H54638.03EA 109 EUR
H54638.03 H54638.06
Indole-2-carbaldehyd ≥97%
Indole-2-carbaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 19005-93-7 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 138-142° MDL No.: MFCD03001425
Formula: C₉H₇NO
Punto di fusione: 138…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001425
CAS Number: 19005-93-7