Stampa…
4-Fluoro-N-methylaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(4-Fluorophenyl)-N-methylamine
H55105.03 H55105.06
H55105.03EA 39.1 EUR
H55105.03 H55105.06
4-Fluoro-N-methylaniline ≥97%
4-Fluoro-N-methylaniline
Purity: 97% CAS No.: 459-59-6 Molecular Formula: C7FH8N Formula Weight: 125.15 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 79°/11mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00017942
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Punto di ebollizione: 79 °C (11 mmHg)
Densità: 1,040
Flash Pt: 76 °C (169 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017942
CAS Number: 459-59-6
EINECS: 207-294-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III