Stampa…
Adipoile dicloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Adipoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43951.0050 8.43951.0250
8.43951.0050EA 101 EUR
8.43951.0050 8.43951.0250
Adipoile dicloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Adipoile dicloruro
Formula: C₆H₈Cl₂O₂
Peso molecolare: 183,03 g/mol
Punto di ebollizione: 125 °C (15 hPa)
Densità: 1,2563 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 66 °C
MDL Number: MFCD00000759
CAS Number: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Density 1.259 g/cm3 (25 °C)