1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₁₀N₂O Punto di ebollizione: 108°C Punto di fusione: 8°C Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 120°C |
MDL Number:
MFCD00003188 CAS Number: 80-73-9 EINECS: 201-304-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,03249 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |