Stagno 1000 mg/L in 20% acido cloridrico (da Sn) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Certificazioni: Tracciabile NIST