Silicio 10000 mg/L in acqua con tracce di acido idrofluoridrico (da (NH₄)₂SiF₆) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: (NH₄)₂SiF₆ in H₂O/tr. F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311
Certificazioni: Tracciabile NIST