Stampa…
Scandio 1000 mg/L Sc in 5% acido nitrico (da Sc₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
35769.AD 35769.AE 35769.AP
35769.ADEA 113 EUR
35769.AD 35769.AE 35769.AP
Scandio 1000 mg/L Sc in 5% acido nitrico (da Sc₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di scandio
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
Certificazioni: Tracciabile NIST