Platino 1000 mg/L in acido cloridrico 20% (da Pt) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Certificazioni: Tracciabile NIST