Stampa…
Platino 1000 mg/L in acido cloridrico 20% (da Pt) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13827.AD 13827.AE 13827.AP
13827.ADEA 105 EUR
13827.AD 13827.AE 13827.AP
Platino 1000 mg/L in acido cloridrico 20% (da Pt) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di platino
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Certificazioni: Tracciabile NIST