Stampa…
Triphenylphosphine oxide
Fornitore: Cayman Chemical
9000289-25 9000289-50 9000289-500 9000289-1
CAYM9000289-25EA 35.9 EUR
CAYM9000289-25 CAYM9000289-50 CAYM9000289-500 CAYM9000289-1
Triphenylphosphine oxide
Triphenylphosphine oxide
Formula: C₁₈H₁₅OP
Peso molecolare: 278,29 g/mol
Punto di ebollizione: ∼360 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 155…158 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 180 °C
MDL Number: MFCD00002080
CAS Number: 791-28-6
EINECS: 212-338-8