Stampa…
Ferrocene, purissimo
Fornitore: Thermo Scientific
B25007.18 B25007.30
B25007.18EA 34.2 EUR
B25007.18 B25007.30
Ferrocene, purissimo
Ferrocene
Formula: C₁₀H₁₀Fe
Peso molecolare: 186,04 g/mol
Punto di ebollizione: 249 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 172…175 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001427
CAS Number: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070