Stampa…
3-Fluoro-5-iodoaniline 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H34457.03 H34457.06
H34457.03EA 104 EUR
H34457.03 H34457.06
3-Fluoro-5-iodoaniline 96%
3-Fluoro-5-iodoaniline
Purity: 96% CAS No.: 660-49-1 Molecular Formula: C6H5FIN Formula Weight: 237.02 MDL No.: MFCD04116466
Formula: C₆H₅FIN
Peso molecolare: 237,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116466
CAS Number: 660-49-1