Tungsteno 100000 mg/L in acqua (da (NH₄)₂WO₄) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
42249.AD
42249.AE
42249.AP
42249.ADEA
127
EUR
42249.AD
42249.AE
42249.AP
Tungsteno 100000 mg/L in acqua (da (NH₄)₂WO₄) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di tungsteno
Molecular Formula: (NH₄)₂WO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011461
Certificazioni: Tracciabile NIST