Stampa…
Rodio 10000 mg/L in 20% acido cloridrico (da RhCl₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
35763.AD 35763.AE 35763.AP
35763.ADEA 1238 EUR
35763.AD 35763.AE 35763.AP
Rodio 10000 mg/L in 20% acido cloridrico (da RhCl₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di rodio
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certificazioni: Tracciabile NIST