Stampa…
Rodio 1000 mg/L in 20% acido cloridrico (da RhCl₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
35754.AD 35754.AP 35754.AE
35754.ADEA 151 EUR
35754.AD 35754.AP 35754.AE
Rodio 1000 mg/L in 20% acido cloridrico (da RhCl₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di rodio
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certificazioni: Tracciabile NIST