Praseodimio 1000 mg/L Pr in 5% acido nitrico (da Pr₆O₁₁) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Pr₆O₁ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011174
Certificazioni: Tracciabile NIST