Stampa…
9-Aminophenanthrene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H55773.MD H55773.03
H55773.MDEA 201 EUR
H55773.MD H55773.03
9-Aminophenanthrene 96%
9-Aminophenanthrene
Formula: C₁₄H₁₁N
Punto di ebollizione: 408 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 137…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001177
CAS Number: 947-73-9
EINECS: 213-431-6