Stampa…
Guanidinio cloruro ≥98%, grado tecnico
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
0118-1KGEA 198 EUR
0118-1KG 0118-500G 0118-5KG
Guanidinio cloruro ≥98%, grado tecnico
Guanidinio cloruro
Suited for purification of nucleic acids or polypeptides from cell sources and inhibition of both RNase and protease activity.
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Punto di fusione: 185 °C
Densità: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013026
CAS Number: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Ammonio cloruro ≤0.5%
Polveri ≤0.4%
Contenuto d'acqua (KF) ≤0.3%
Purezza ≥98%