2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
H55206.03
H55206.06
H55206.03EA
63.3
EUR
H55206.03
H55206.06
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine ≥98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formula:
C₅H₄Cl₂N₂ Punto di ebollizione: 108…109 °C (11 mmHg) Punto di fusione: 26…28 °C Densità: 1,39 Flash Pt: 113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023197 CAS Number: 1780-31-0 EINECS: 217-227-8 UN: 3261 ADR: 8,II |