Stampa…
Bario bromuro diidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16328.22 A16328.36
A16328.22EA 29.7 EUR
A16328.22 A16328.36
Bario bromuro diidrato ≥98%
Bario bromuro diidrato
Formula: BaBr₂·2H₂O
Punto di fusione: 850 °C
Densità: 3,58
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149153
CAS Number: 7791-28-8
EINECS: 234-140-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,968