Stampa…
Germanio 1000 mg/L in acqua con tracce di acido fluoridrico (da (NH₄)₂GeF₆) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
42242.AD 42242.AE 42242.AP
42242.ADEA 65.1 EUR
42242.AD 42242.AE 42242.AP
Germanio 1000 mg/L in acqua con tracce di acido fluoridrico (da (NH₄)₂GeF₆) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di germanio
Molecular Formula: (NH₄)₂GeF₆ in H₂O/trace F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085310
Certificazioni: Tracciabile NIST