Stampa…
Zolfo 10000 mg/L in acqua (da (NH₄)₂SO₄) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
14436.AD 14436.AE 14436.AP
14436.ADEA 89.4 EUR
14436.AD 14436.AE 14436.AP
Zolfo 10000 mg/L in acqua (da (NH₄)₂SO₄) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di zolfo
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certificazioni: Tracciabile NIST