Stampa…
Zolfo 1000 mg/L in acqua (da (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard per AAS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
22958.AE 22958.AP
22958.AEEA 42.2 EUR
22958.AE 22958.AP
Zolfo 1000 mg/L in acqua (da (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard per AAS
Standard Standard cationici Standard di zolfo
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certificazioni: Tracciabile NIST
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
N. MDL MFCD00085316