Stampa…
Zolfo 1000 mg/L in acqua (da (NH₄)₂SO₄) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13842.AD 13842.AE 13842.AP
13842.ADEA 55.5 EUR
13842.AD 13842.AE 13842.AP
Zolfo 1000 mg/L in acqua (da (NH₄)₂SO₄) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di zolfo
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certificazioni: Tracciabile NIST