Stampa…
2-Amino-9-fluorenone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-9H-fluoren-9-one
H55048.03 H55048.06 H55048.14
H55048.03EA 52.1 EUR
H55048.03 H55048.06 H55048.14
2-Amino-9-fluorenone 98%
2-Amino-9-fluorenone
Purity: 98% CAS No.: 3096-57-9 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Melting Point: 157-160° MDL No.: MFCD00001157
Formula: C₁₃H₉NO
Peso molecolare: 195.22 g/mol
Punto di ebollizione: 361
Punto di fusione: 157…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001157
CAS Number: 3096-57-9
EINECS: 221-445-9