Stampa…
2-Bromo-9-fluorenone 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-9H-fluoren-9-one
H55962.MC H55962.ME H55962.14
H55962.MCEA 0 EUR
H55962.MC H55962.ME H55962.14
2-Bromo-9-fluorenone 96%
2-Bromo-9-fluorenone
Formula: C₁₃H₇BrO
Peso molecolare: 259,1 g/mol
Punto di fusione: 146…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010789
CAS Number: 3096-56-8