Stampa…
2-Cyclohexen-1-one ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C0707-25ML C0707-500ML C0707-100ML
TCIAC0707-25MLEA 25 EUR
TCIAC0707-25ML TCIAC0707-500ML TCIAC0707-100ML
2-Cyclohexen-1-one ≥96.0% (by GC)
2-Cyclohexen-1-one
Formula: C₆H₈O
Peso molecolare: 96,13 g/mol
Punto di ebollizione: 171°C
Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 56°C
MDL Number: MFCD00001577
CAS Number: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f5cbc2732a9210dfb896e40a2ecbb47391f57b1&vid=5f5cbc2732a9210dfb896e40a2ecbb47391f57b1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %