3-Ethynylanisole 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
1-Ethynyl-3-methoxybenzene, (3-Methoxyphenyl)ethyne, (3-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Methoxy-3-ethynylbenzene
Purity: 96%
CAS No.: 768-70-7
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5550
Boiling Point: 204-210°
MDL No.: MFCD00160810
Formula:
C₉H₈O Peso molecolare: 132,16 g/mol Punto di ebollizione: 204…210 °C Densità: 1,04 Flash Pt: 76 °C (169 °F) |
MDL Number:
MFCD00160810 CAS Number: 768-70-7 |