Stampa…
Quinuclidine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H54498.MD H54498.03 H54498.06
H54498.MDEA 67.5 EUR
H54498.MD H54498.03 H54498.06
Quinuclidine ≥97%
Quinuclidine
Formula: C₇H₁₃N
Punto di ebollizione: 150 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 157…160 °C
Densità: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006690
CAS Number: 100-76-5
EINECS: 202-887-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8081